1-Metilpirrol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Metilpirrol
B21451.AE
B21451.AP
B21451.AEEA
79.5
EUR
B21451.AE
B21451.AP
1-Metilpirrol ≥99%
1-Metilpirrol
Purity: 99%
CAS No.: 96-54-8
Molecular Formula: C5H7N
Formula Weight: 81.12
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: -57°
Boiling Point: 112-113°
Beilstein Reference: 104181
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005345
Formula:
C₅H₇N Pto. Ebullición: 112…113 °C Pto. de fusión: –57 °C Densidad: 0,912 Pto. de inflamación: 15 °C (59 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005345 Núm. CAS: 96-54-8 EINECS: 202-513-7 ADR: 3,II |