2-Acetil-1-metilpirrol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
2-Acetil-1-metil-1H-pirrol
A15353.06
A15353.14
A15353.22
A15353.06EA
33.6
EUR
A15353.06
A15353.14
A15353.22
2-Acetil-1-metilpirrol ≥98%
2-Acetil-1-metilpirrol
Purity: 98%
CAS No.: 932-16-1
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Pleasant
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 111887
MDL No.: MFCD00003089
Formula:
C₇H₉NO MW: 123.15 g/mol Pto. Ebullición: 200…202 °C Densidad: 1.04 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003089 Núm. CAS: 932-16-1 EINECS: 213-247-6 |