1-Fenilpirrol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
N-Fenilpirrol
L07973.06
L07973.14
L07973.06EA
48.7
EUR
L07973.06
L07973.14
1-Fenilpirrol ≥99%
1-Fenilpirrol
Purity: 99%
CAS No.: 635-90-5
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Melting Point: 57-60°
Boiling Point: 131°/30mm
MDL No.: MFCD00005343
Formula:
C₁₀H₉N MW: 143,19 g/mol Pto. Ebullición: 131 °C (30 mmHg) Pto. de fusión: 57…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005343 Núm. CAS: 635-90-5 EINECS: 211-242-3 |