1,1,3,3-Tetrametildisilazano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14304.09
A14304.18
A14304.09EA
77.2
EUR
A14304.09
A14304.18
1,1,3,3-Tetrametildisilazano ≥97%
1,1,3,3-Tetrametildisilazano
Purity: 97%
CAS No.: 15933-59-2
Molecular Formula: C4H15NSi2
Formula Weight: 133.34
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4055
Odour: Ammonia-like
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 741869
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00025626
Formula:
C₄H₁₅NSi₂ Pto. Ebullición: 99…100 °C Densidad: 0,768 Pto. de inflamación: –3 °C (26 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025626 Núm. CAS: 15933-59-2 EINECS: 240-072-2 UN: 2924 ADR: 3,II |