Litiobis(trimetilsilil)amida 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
338140100 338140500 338142500
ACRO338140100EA 40.4 EUR
ACRO338140100 ACRO338140500 ACRO338142500
Litiobis(trimetilsilil)amida 95%
Litiobis(trimetilsilil)amida
Formula: C₆H₁₈LiNSi₂
MW: 167,33 g/mol
Pto. Ebullición: 114…116 °C
Pto. de fusión: 105 - 107 °C
Densidad: 0,891 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008261
Núm. CAS: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %