HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) 99+%, Electronic Grade
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Hexamethyldisilazane
42039.22 42039.36
42039.22EA 75.8 EUR
42039.22 42039.36
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) 99+%, Electronic Grade
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
Número MDL: MFCD00008259
Núm. CAS: 999-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM