HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) 99+%, Electronic Grade for the electronics industry
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexamethyldisilazane
42039.22
42039.36
42039.22EA
75.8
EUR
42039.22
42039.36
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) 99+%, Electronic Grade for the electronics industry
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
Purity: 99+%
CAS No.: 999-97-3
Molecular Formula: C6H19NSi2
Formula Weight: 161.40
Flash Point: 8°(46°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.774
Refractive Index: 1.4080
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -78°
Boiling Point: 126°
Beilstein Reference: 635752
Merck Reference: 14,4689
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00008259
Formula:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ MW: 161.39 g/mol Pto. Ebullición: 126 °C Pto. de fusión: –78 °C Densidad: 0.774 Pto. de inflamación: 8 °C (46 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008259 Núm. CAS: 999-97-3 EINECS: 213-668-5 UN: 3286 ADR: 3 II IR: 01-2119438176-38 Índice Merck: 14,4689 |