HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexamethyldisilazane
17713.1000 17713.2500
HONE17713.1000EA 0 EUR
HONE17713.1000 HONE17713.2500
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161.39 g/mol
Pto. Ebullición: 126
Pto. de fusión: –82 °C
Densidad: 0.7742 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008259
Núm. CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 2924
ADR: 3 II
IR: 01-2119438176-38
Índice Merck: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM