HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos:
Hexamethyldisilazane
17713.1000
17713.2500
HONE17713.1000EA
0
EUR
HONE17713.1000
HONE17713.2500
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
Formula:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ MW: 161,39 g/mol |
Número MDL:
MFCD00008259 Núm. CAS: 999-97-3 |