HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Hexamethyldisilazane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04324.0050 8.04324.0250 8.04324.1000
8.04324.0050EA 34.1 EUR
8.04324.0050 8.04324.0250 8.04324.1000
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) para síntesis, Sigma-Aldrich®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161.39 g/mol
Pto. Ebullición: 126
Pto. de fusión: –82 °C
Densidad: 0.7742 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008259
Núm. CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
IR: 01-2119438176-38
Índice Merck: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -82 °C
Molar Mass 161.39 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 0.8 - 25.9 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Viscosity Kinematic 0.9 mm2/s (25 °C)