1,1,3,3-Tetrametildisiloxano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23697.14
B23697.22
B23697.36
B23697.14EA
48.1
EUR
B23697.14
B23697.22
B23697.36
1,1,3,3-Tetrametildisiloxano ≥97%
1,1,3,3-Tetrametildisiloxano
Purity: 97%
CAS No.: 3277-26-7
Molecular Formula: C4H14OSi2
Formula Weight: 134.33
Flash Point: -26°(-15°F)
Refractive Index: 1.3700
Odour: Characteristic
Melting Point: -78°
Boiling Point: 70-71°
Beilstein Reference: 1733364
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008256
Formula:
C₄H₁₄OSi₂ Pto. Ebullición: 70…71 °C Pto. de fusión: –78 °C Densidad: 0,760 Pto. de inflamación: –26 °C (–15 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008256 Núm. CAS: 3277-26-7 EINECS: 221-906-4 ADR: 3,II |