Pentametildisiloxano 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,1,1,3,3-Pentamethyldisiloxane
L16577.06
L16577.14
L16577.06EA
57.7
EUR
L16577.06
L16577.14
Pentametildisiloxano 95%
Pentametildisiloxano
Purity: 95%
CAS No.: 1438-82-0
Molecular Formula: (CH3)3SiOSiH(CH3)2
Formula Weight: 148.35
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3740
Boiling Point: 86-87°
Beilstein Reference: 1734568
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00053658
Formula:
C₅H₁₆OSi₂ MW: 148,35 g/mol Pto. Ebullición: 86…87 °C Densidad: 0,758 Pto. de inflamación: –19 °C (–2 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053658 Núm. CAS: 1438-82-0 EINECS: 215-873-5 ADR: 3,II |