1,1,3,3,5,5-Hexametiltrisiloxano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L16520.14 L16520.22
L16520.14EA 81.1 EUR
L16520.14 L16520.22
1,1,3,3,5,5-Hexametiltrisiloxano ≥97%
1,1,3,3,5,5-Hexametiltrisiloxano
Purity: 97% CAS No.: 1189-93-1 Molecular Formula: C6H20O2Si3 Formula Weight: 208.48 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.3810 Melting Point: -67° Boiling Point: 128° Beilstein Reference: 1746341 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039788
Formula: C₆H₂₀O₂Si₃
Pto. Ebullición: 128 °C
Pto. de fusión: –67 °C
Densidad: 0,822
Pto. de inflamación: 20 °C (68 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039788
Núm. CAS: 1189-93-1
EINECS: 214-716-8
ADR: 3,II