Hexametildisiloxano 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
194791000 194795000 194790025
ACRO194791000EA 37.9 EUR
ACRO194791000 ACRO194795000 ACRO194790025
Hexametildisiloxano 98+%
Hexametildisiloxano
Formula: C₆H₁₈OSi₂
Pto. Ebullición: 101 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 0,76 g/cm³
Pto. de inflamación: –6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008265
Núm. CAS: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
UN: 1993
ADR: 3,II
IR: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=4959fefab2528efb6003e1f23c57966b65984db6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3765 to 1.3785 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %