Hexametildisiloxano, 0.65 cSt (25°C) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14051.0100 8.14051.0500 8.14051.9020
8.14051.0100EA 43 EUR
8.14051.0100 8.14051.0500 8.14051.9020
Hexametildisiloxano, 0.65 cSt (25°C) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Hexametildisiloxano
Formula: C₆H₁₈OSi₂
Pto. Ebullición: 101 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 0,764 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 0,6 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008265
Núm. CAS: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
UN: 1993
ADR: 3,II
IR: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=4959fefab2528efb6003e1f23c57966b65984db6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point -68 °C
Molar Mass 162.38 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.3771 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 21.8 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 340 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid