1,1,1,3,5,7,7,7-Octametiltetrasiloxano 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L16956.06
L16956.14
L16956.06EA
51.9
EUR
L16956.06
L16956.14
1,1,1,3,5,7,7,7-Octametiltetrasiloxano 96%
1,1,1,3,5,7,7,7-Octametiltetrasiloxano
Purity: 96%
CAS No.: 16066-09-4
Molecular Formula: C8H26O3Si4
Formula Weight: 282.64
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.3860
Boiling Point: 169°
MDL No.: MFCD00053664
Formula:
C₈H₂₆O₃Si₄ Pto. Ebullición: 169 °C Densidad: 0,863 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053664 Núm. CAS: 16066-09-4 EINECS: 240-209-6 |