Hexametilentetramina 98.5% contains an anticaking agent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
232890010 232890025
ACRO232890010EA 49.8 EUR
ACRO232890010 ACRO232890025
Hexametilentetramina 98.5% contains an anticaking agent
Hexametilentetramina
Formula: C₆H₁₂N₄
Pto. de fusión: 260 °C (subl.)
Densidad: 1,33 g/cm³
Pto. de inflamación: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006895
Núm. CAS: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Ash 0.5 % to 3.0 % (anticaking agent)
Titration excess HCl ≥98.0 %