Hexametilentetramina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Metenamina, Hexamina, Urotropina
A17213.30 A17213.0B A17213.0I
A17213.30EA 27.8 EUR
A17213.30 A17213.0B A17213.0I
Hexametilentetramina ≥99%
Hexametilentetramina
Purity: 99+% CAS No.: 100-97-0 Molecular Formula: C6H12N4 Formula Weight: 140.19 Flash Point: 250°(482°F) Melting Point: ca 280° subl. Beilstein Reference: 2018 Merck Reference: 14,5966 UN No.: 1328 MDL No.: MFCD00006895
Formula: C₆H₁₂N₄
Pto. de fusión: ∼ 280 °C (subl.)
Densidad: 1,33
Pto. de inflamación: 250 °C (482 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006895
Núm. CAS: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,5966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM