Hexametilentetramina, GR para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Metenamina, Hexamina, Urotropina
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04343.0500 1.04343.0100
1.04343.0500EA 138 EUR
1.04343.0500 1.04343.0100
Hexametilentetramina, GR para análisis, Supelco®
Hexametilentetramina
Formula: C₆H₁₂N₄
Pto. de fusión: 280 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006895
Núm. CAS: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (perchloric acid titration) ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance colorless or white to almost white crystalline powder
pH (100 g/l, water) 7.0 - 10.0
Chloride (Cl) ≤ 20 ppm
Sulphate (SO₄) ≤ 50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
NH₄ (Ammonium) ≤ 100 ppm
Sulfated ash (800 °C) ≤ 0.05 %
Hazard Class Description Flammable solid