3-Bromo-2,5-diclorotiofeno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A10603.03
A10603.06
A10603.14
A10603.03EA
23.4
EUR
A10603.03
A10603.06
A10603.14
3-Bromo-2,5-diclorotiofeno ≥97%
3-Bromo-2,5-diclorotiofeno
Purity: 97%
CAS No.: 60404-18-4
Molecular Formula: C4HBrCl2S
Formula Weight: 231.93
Refractive Index: 1.6080
Boiling Point: 95-97°/14mm
MDL No.: MFCD00041440
Formula:
C₄HBrCl₂S Pto. Ebullición: 95…97 °C (14 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041440 Núm. CAS: 60404-18-4 |