2-Bromo-5-nitrotiofeno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A15866.06 A15866.14
A15866.06EA 141 EUR
A15866.06 A15866.14
2-Bromo-5-nitrotiofeno ≥97%
2-Bromo-5-nitrotiofeno
Purity: 97% CAS No.: 13195-50-1 Molecular Formula: C4H2BrNO2S Formula Weight: 208.04 Melting Point: 42-46° Boiling Point: 235-237° MDL No.: MFCD00022493
Formula: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208,04 g/mol
Pto. Ebullición: 235…237 °C
Pto. de fusión: 42…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022493
Núm. CAS: 13195-50-1
EINECS: 236-155-8