3-Metoxitiofeno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
381680010 381680050 381680250
ACRO381680010EA 34.5 EUR
ACRO381680010 ACRO381680050 ACRO381680250
3-Metoxitiofeno 98%
3-Metoxitiofeno
Formula: C₅H₆OS
Pto. Ebullición: 80…82 °C (65 mmHg)
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 1,143 g/cm³
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043894
Núm. CAS: 17573-92-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to green to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %