Cloruro de tiofeno-2-sulfonilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
420890050
420890250
ACRO420890050EA
74.1
EUR
ACRO420890050
ACRO420890250
Cloruro de tiofeno-2-sulfonilo 98%
Cloruro de tiofeno-2-sulfonilo
Formula:
C₄H₃ClO₂S₂ Pto. Ebullición: 80 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 27…29 °C Pto. de inflamación: >113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005426 Núm. CAS: 16629-19-9 EINECS: 240-677-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to blue-green to brown-purple Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (Ex Cl) |
GC | ≥97.0 % |