Cloruro de tiofeno-2-sulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Thiophene-2-sulphonyl chloride
A15553.06 A15553.14
A15553.06EA 70.9 EUR
A15553.06 A15553.14
Cloruro de tiofeno-2-sulfonilo ≥97%
Cloruro de tiofeno-2-sulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 16629-19-9 Molecular Formula: C4H3ClO2S2 Formula Weight: 182.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5730 Melting Point: 29-31° Boiling Point: 80-81°/1mm Beilstein Reference: 123536 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005426
Formula: C₄H₃ClO₂S₂
MW: 182,65 g/mol
Pto. Ebullición: 80…81 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 29…31 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005426
Núm. CAS: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8,II