3-Bromo-4-metiltiofeno 95%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

379960010 379960050
ACRO379960010EA 43.6 EUR
ACRO379960010 ACRO379960050
3-Bromo-4-metiltiofeno 95%
3-Bromo-4-metiltiofeno
Formula: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
Pto. Ebullición: 179…183 °C (770 mmHg)
Pto. de inflamación: 78 °C
Número MDL: MFCD00130084
Núm. CAS: 30318-99-1
UN: 2810

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR