2-Cloro-5-metiltiofeno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21657.06
B21657.14
B21657.06EA
73.9
EUR
B21657.06
B21657.14
2-Cloro-5-metiltiofeno ≥97%
2-Cloro-5-metiltiofeno
Purity: 97%
CAS No.: 17249-82-0
Molecular Formula: C5H5ClS
Formula Weight: 132.61
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.5356
Odour: Characteristic
Boiling Point: 155-156°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD01632145
Formula:
C₅H₅ClS Pto. Ebullición: 155…156 °C Densidad: 1,21 Pto. de inflamación: 47 °C (117 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632145 Núm. CAS: 17249-82-0 UN: 1992 ADR: 3,III |