2-Cloro-6-metiltiofeno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L10499.06
L10499.03
L10499.14
L10499.06EA
184
EUR
L10499.06
L10499.03
L10499.14
2-Cloro-6-metiltiofeno 96%
2-Cloro-6-metiltiofeno
Purity: 96%
CAS No.: 18858-05-4
Molecular Formula: C7H7ClS
Formula Weight: 158.65
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 135-136°/35mm
MDL No.: MFCD00041422
Formula:
C₅H₅ClS Pto. Ebullición: 135…136 °C (35 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041422 Núm. CAS: 18858-05-4 |