Metil 2-tienil cetona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
102721000 102725000
ACRO102721000EA 60.9 EUR
ACRO102721000 ACRO102725000
Metil 2-tienil cetona 98%
2-Acetylthiophene
Formula: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Pto. Ebullición: 214 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 10…11 °C
Densidad: 1,16 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005442
Núm. CAS: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5640 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %