Metil 3-tienil cetona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-thienyl ketone, 1-(3-Thienyl)-1-ethanone
188020100 188020010
ACRO188020100EA 112 EUR
ACRO188020100 ACRO188020010
Metil 3-tienil cetona 98%
3-Acetylthiophene
Formula: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Pto. Ebullición: 208…210 °C (748 mmHg)
Pto. de fusión: 57…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005468
Núm. CAS: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥97.5 %