Metil 3-tienil cetona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11078.09
A11078.18
A11078.30
A11078.09EA
112
EUR
A11078.09
A11078.18
A11078.30
Metil 3-tienil cetona ≥98%
Metil 3-tienil cetona
Purity: 98%
CAS No.: 1468-83-3
Molecular Formula: C6H6OS
Formula Weight: 126.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 107241
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005468
Formula:
C₆H₆OS Pto. Ebullición: 208…210 °C Pto. de fusión: 58…61 °C |
Número MDL:
MFCD00005468 Núm. CAS: 1468-83-3 EINECS: 215-996-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |