Fenil 2-tienil cetona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Phenyl(thiophen-2-yl)methanone, Phenyl 2-thienyl ketone
A12036.06
A12036.09
A12036.18
A12036.06EA
29
EUR
A12036.06
A12036.09
A12036.18
Fenil 2-tienil cetona ≥98%
Fenil 2-tienil cetona
Purity: 98%
CAS No.: 135-00-2
Molecular Formula: C11H8OS
Formula Weight: 188.25
Melting Point: 55-57°
Boiling Point: 124-126°/0.5mm
MDL No.: MFCD00022495
Formula:
C₁₁H₈OS MW: 188,25 g/mol Pto. Ebullición: 124…126 °C (0,5 mmHg) Pto. de fusión: 55…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022495 Núm. CAS: 135-00-2 EINECS: 205-169-6 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)