Sincloseno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trichloro-1,3,5-triazinetrion, 1,3,5-Trichlorohexahydro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichlorocyanuric acid, TCCA, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichloroisocyanuric acid
421540010 421542500 421540050
ACRO421540010EA 114 EUR
ACRO421540010 ACRO421542500 ACRO421540050
Sincloseno 99%
Sincloseno
Formula: C₃Cl₃N₃O₃
MW: 232,41 g/mol
Pto. Ebullición: 413 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 245…251 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006553
Núm. CAS: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
UN: 2468
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,09188
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %