Trifenileno 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

140360010 140360050
ACRO140360010EA 71.4 EUR
ACRO140360010 ACRO140360050
Trifenileno 98%
Trifenileno
Formula: C₁₈H₁₂
Pto. Ebullición: 438 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 196…200 °C
Densidad: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001108
Núm. CAS: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,09870

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to beige Crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR