1,3,5-Trioxano 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trioximetileno
140290020 140295000 140290051 140291000
ACRO140290020EA 115 EUR
ACRO140290020 ACRO140295000 ACRO140290051 ACRO140291000
1,3,5-Trioxano 99+%
1,3,5-Trioxano
Formula: C₃H₆O₃
Pto. Ebullición: 114…116 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 61…62 °C
Densidad: 1,17 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006563
Núm. CAS: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 12,09863
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥99.0 %