1,3,5-Trioxano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Trioximetileno
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21189.0100 8.21189.1000 8.21189.9025
8.21189.0100EA 36.4 EUR
8.21189.0100 8.21189.1000 8.21189.9025
1,3,5-Trioxano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trioxano
Formula: C₃H₆O₃
Pto. Ebullición: 114,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 60…62 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006563
Núm. CAS: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 12,09863
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 221 g/l (25 °C)
Melting Point 60 - 62 °C
Molar Mass 90.08 g/mol
Boiling Point 114 - 115 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7.5 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Explosion Limit 3.6 - 28.7 %(V)
Density 1.17 g/cm3 (65 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 410 °C