(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid 98% (by HPLC)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-(-)-O-Acetylmandelic acid
H56492.03
H56492.06
H56492.03EA
38.5
EUR
H56492.03
H56492.06
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid 98% (by HPLC)
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid
The (R)- and (S)-isomers are chiral derivatising agents for NMR determination of enantiomeric purity of α-deuterated carboxylic acids, alcohols, and amines.
Precaución: Store in a cool dry place. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194,19 g/mol Pto. de fusión: 97…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004249 Núm. CAS: 51019-43-3 |
Resultados test especificaciones
Assay (HPLC) |
|