Ácido clorhídrico 1 mol/l (1N) solución volumétrica
Proveedor: PanReac AppliChem
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
181021.0716 181021.1211 181021.1214 181021.1315
APPC181021.0716EA 410 EUR
APPC181021.0716 APPC181021.1211 APPC181021.1214 APPC181021.1315
Ácido clorhídrico 1 mol/l (1N) solución volumétrica
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Densidad: 1,011 kg/l
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20 °C) 0.999 - 1.001