Sodio hidróxido 0.1 N, solución volumétrica, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
181693.1211 181693.1214 181693.1315
APPC181693.1211EA 32.1 EUR
APPC181693.1211 APPC181693.1214 APPC181693.1315
Sodio hidróxido 0.1 N, solución volumétrica, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Densidad: 1,004 kg/l
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20 °C) 0.999 - 1.001