dsDNA quantitation kits for the Qubit® fluorometer, AccuGreen™, high-sensitivity and broad-range
Proveedor: Biotium
31066-T
31066
31068
31068-T
31069
31069-T
31070
31070-T
31066-TEA
138
EUR
31066-T
31066.
31068.
31068-T
31069.
31069-T
31070.
31070-T
dsDNA quantitation kits for the Qubit® fluorometer, AccuGreen™, high-sensitivity and broad-range
Ensayos
Ensayos celulares
El kit AccuGreen™ es específico para dsADN y puede cuantificar muestras de ADN en el rango de 0,1 a 10 ng/μl.
Optimizado para su uso con los fluorómetros portátiles como el fluorómetro Qubit®
- Utiliza la configuración preprogramada del ensayo
- Qubit® dsDNA high sensitivity
- Rango lineal en el ensayo: 0,01 a 100 ng dsDNA
- Fluorescencia verde (Ex/Em 502/523 nm)
- Almacenaje a 4 °C
Información de suministro:
El kit contiene colorante AccuGreen™ 200X, tampón AccuGreen™ 1X, estándar AccuGreen™ 1 (0 ng/l) y estándar AccuGreen™ 2 (10 ng/l).