Monos industriales, AlphaTec® 1800 Ts PLUS, modelo 111
Proveedor: Ansell
WH18T-00111-07 WH18T-00111-06 WH18T-00111-04 WH18T-00111-05 WH18T-00111-08 WH18T-00111-03 WH18T-00111-02 WH18T-00111-09
113-9985EA 465 EUR
113-9985 113-9984 113-9982 113-9983 113-9986 113-9981 113-9980 113-9987
Monos industriales, AlphaTec® 1800 Ts PLUS, modelo 111
Prendas desechables
Estos trajes están hechos de un ligero y transpirable laminado de PE microporoso con una capa interior no tejida. Este tejido es especialmente adecuado para entornos de trabajo más cálidos y proporciona una buena barrera contra el rociado de líquidos de bajo riesgo y las partículas finas.
  • Capucha de tres piezas, muñecas elásticas tuneadas, bucles para los dedos, cintura y tobillos.
  • Cremallera frontal bidireccional con solapa que se puede volver a cerrar
  • Costuras cosidas y pegadas con cinta adhesiva
  • Sin silicona
  • Crítico en las aplicaciones de pintura en aerosol
  • El material con pocas pelusas reduce el riesgo de contaminación de las fibras en algunas zonas críticas
  • Un ajuste corporal optimizado mejora la comodidad y la seguridad del usuario
Entre las aplicaciones típicas se encuentran las industrias farmacéuticas, la pulverización de pintura, la construcción de barcos y buques y la minería.
Peso: 53 g/m²
Certificaciones: Tipo 4-B/5-B/6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5; Cat. III.