Guantes industriales, AlphaTec® 58-735
Proveedor: ANSELL HEALTH CARE
58-735/7 58-735/11 58-735/9 58-735/10 58-735/8
112-5163EA 119 EUR
112-5163 112-5162 112-5165 112-5161 112-5164
Guantes industriales, AlphaTec® 58-735
Guantes
Estos guantes estilo guantelete con hilo de tecnología de resistencia al corte INTERCEPT ™ y recubrimiento de nitrilo se usan para protección química y contra cortes.
  • La barrera de nitrilo proporciona una protección química avanzada contra muchos productos químicos de uso frecuente
  • INTERCEPT™. La Tecnología de Resistencia a los cortes proporciona protección contra los cortes ISO C
  • ANSELL GRIP™ Tecnología para el manejo de piezas mojadas o aceitosas que proporciona mayor destreza, agarre y confort
Ideal para mezclas y muestreos químicos, manipulación de materiales con bordes afilados, trabajo de laboratorio, trabajo de metales con corrosivos, limpieza de herramientas y piezas.
Certificaciones: EN 388:2016 (4X32C); EN 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT); Cat. III
Aprobado para el contacto con alimentos