Ciclador qPCR, Q
Proveedor: Quantabio
95900-4C 95915-20
733-2630EA 16750 EUR
733-2630 733-2892
Ciclador qPCR, Q
Termocicladores PCR
Este ciclador Q qPCR utiliza una tecnología de inducción magnética patentada para calentar las muestras rápidamente y dispone también de una aire forzado por ventilador para enfriar para adquirir datos en solo 25 minutos. Disponible en modelos de cuatro canales, el robusto sistema óptico adquiere todos los canales simultáneamente y permite ejecutar los ensayos multiplexados más rápidos.
  • Adquisición de datos ultrarrápida: 35 ciclos en 25 minutos (tiempos de ciclo obtenidos con mezclas maestras de ciclos rápidos y diseños de ensayos de amplicones cortos dirigidos al ADNc)
  • Rendimiento inigualable: detecta diferencias de nivel de expresión doble
  • Portátil y compacto: transpórtelo sin necesidad de calibrarlo
  • Escalable e inalámbrico: conecta hasta 10 instrumentos (48 muestras/instrumento)
  • Tecnología de inducción magnética: elimina la variabilidad frente a los cicladores basados en bloques
El tamaño del altavoz en miniatura de Q y su peso de 2 kg lo hacen portátil y versátil sin necesidad de calibrarlo. Q también proporciona escalabilidad, ya que cada instrumento puede procesar hasta 48 muestras por ejecución, y se pueden conectar hasta 10 Q a una sola computadora de forma inalámbrica a través de Bluetooth, lo que permite procesar hasta 480 muestras simultáneamente.
Q incorpora un rotor de aluminio giratorio único, que proporciona una uniformidad de temperatura superior de ±0,05 ° C en comparación con los cicladores en tiempo real tradicionales basados en bloques que dependen de múltiples bloques de calentamiento Peltier que pueden crear efectos de borde que resultan en la variación de la muestra. Los datos no solo le brindan una reproducibilidad y repetibilidad superiores, sino que también permiten la detección de diferencias de nivel de expresión génica de 2 veces, así como la identificación de SNP difíciles de clase IV que requieren resoluciones de temperatura de fusión de 0,1 ° C.
Q cycler no requiere el uso de tintes de referencia.