Botellas, cuello estrecho, redonda
Proveedor: RIXIUS
9-3550-0250-28 9-3551-0100-28 9-3540-0010-18 9-3540-0030-18
RIXI9-3550-0250-28EA 97 EUR
RIXI9-3550-0250-28 RIXI9-3551-0100-28 RIXI9-3540-0010-18 RIXI9-3540-0030-18
Botellas, cuello estrecho, redonda
Frascos Botellas de plástico
Hecho de PET.
  • Transparente o ámbar
  • Color ámbar para las sustancias sensibles a la luz
  • Buena resistencia a química
Frascos redondos usados para jarabes farmacéuticos.
Información para pedidos: Los cierres deben de pedirse por separado.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904