Aluminio óxido básico 32-63 µm APS HPLC flash grade
Proveedor: Thermo Scientific
46071.22 46071.36
46071.22EA 33.3 EUR
46071.22 46071.36
Aluminio óxido básico 32-63 µm APS HPLC flash grade
Aluminium oxide basic
Formula: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1