Orejeras/Auriculares, PELTOR™ ProTac™ III
Proveedor: 3M
MT13H221A MT13H221P3E MT13H220A MT13H220P3E
MMMAMT13H221AEA 243 EUR
MMMAMT13H221A MMMAMT13H221P3E MMMAMT13H220A MMMAMT13H220P3E
Orejeras/Auriculares, PELTOR™ ProTac™ III
Orejeras Orejeras con bloqueo de ruido
El protector auditivo ProTac ™ III ayuda a proteger contra el ruido dañino, al tiempo que permite escuchar los sonidos ambientales a un nivel inferior a 82 dB. Aumenta la capacidad de comunicarse con colegas cercanos, así como escuchar señales de advertencia, acercarse a vehículos o sonidos en máquinas y procesos.
  • Función dependiente del nivel para la escucha ambiental.
  • Sistema de menú guiado por voz
  • Apagado automático
  • Advertencia de batería baja a nivel de batería baja
  • Para reducir la corrosión causada por el sudor, los componentes electrónicos se encuentran en la parte exterior de la copa.
Disponible en versiones con diadema y casco, con dos tamaños de copa diferentes: uno con mayor atenuación y una versión delgada con menor atenuación.
Se utiliza para trabajar en áreas industriales, sitios de construcción, trabajos ferroviarios y otras áreas.
Certificaciones: EN 352-1: 2002 / EN 352-3: 2002, EN352-4: 2001 / A1: 2005, EN 352-6: 2002.
Información de suministro: Se suministra con 1 × auricular, 2 × pilas AA y 1 × instrucciones de uso.