Éter dietílico ≥99.7% estabilizado, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: 2,2'-Oxibisetano2,2'-OxidietanoDietil éter

Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol 4-10 ppm

PRLS23811.260EA 0 EUR
PRLS23811.260
Éter dietílico ≥99.7% estabilizado, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Éter dietílico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Pto. Ebullición: 35 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011646
Núm. CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
IR: 01-2119535785-29
Índice Merck: 12,03852
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 99.7 %
Assay (Ionol/BHT) 4.0 - 10.0 ppm
Aldehydes Not detected by GC
Insolubility in water Passes test
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Boiling point 34 - 35 °C
Colouration Max. 10 APHA
Relative density 0.714 - 0.715
Substances coloured by H2SO4 Max. 10 APHA
Acetone Max. 10 ppm
Aldehydes + ketones (as HCHO) Max. 5 ppm
Carbonyl compounds (as HCHO) Max. 10 ppm
Ethanol Max. 0.05 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Methanol Max. 0.02 %
Peroxides (as H2O2) Max. 0.15 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR