Cerio (IV) sulfato 0.05 mol/l (0.05 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Collection
Atención
31307.410
VWRS31307.460EA 0 EUR
VWRS31307.460 PRLS31307.410
Cerio (IV) sulfato 0.05 mol/l (0.05 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Cerio (IV) sulfato
Formula: Ce(SO₄)₂
Número MDL: MFCD00148852
Núm. CAS: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02002
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed