Etanolamina 99,5 GC_ASSAY_METHOD, AnalaR NORMAPUR® ACS zA
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: 2-Aminoetanol
85955.290EA 91.8 EUR
85955.290 85955.320
Etanolamina 99,5 GC_ASSAY_METHOD, AnalaR NORMAPUR® ACS zA
Etanolamina
Formula: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61.08 g/mol
Pto. Ebullición: 171
Pto. de fusión: 10.5
Pto. de inflamación: 93
Número MDL: MFCD00008183
Núm. CAS: 141-43-5
Índice Merck: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (G.C.) Min. 99.5%
Identity (IR-spectrum) Passes test
Colour (Hazen) Max. 15
Aluminium (Al) Max. 0.00005%
Boron (B) Max. 0.000002%
Barium (Ba) Max. 0.00001%
Cadmium (Cd) Max. 0.000005%
Calcium (Ca) Max. 0.00005%
Chromium (Cr) Max. 0.000002%
Cobalt (Co) Max. 0.000002%
Copper (Cu) Max. 0.000002%
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005%
Iron (Fe) Max. 0.00001%
Lead (Pb) Max. 0.00001%
Magnesium (Mg) Max. 0.00001%
Manganese (Mn) Max. 0.000002%
Nickel (Ni) Max. 0.000002%
Tin (Sn) Max. 0.00001%
Zinc (Zn) Max. 0.00001%
Diethanolamine (G.C.) Max. 0.1%
Triethanolamine (G.C.) Max. 0.1%
Water (K.F.) Max. 0.2%