Etanol absoluto ≥99.8%, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Proveedor: VWR Chemicals
|
|
Sinónimos:
Ethyl alcohol
85933.290EA
57.5
EUR
85933.290
85933.320
VWRC85933.320_T
VWRC85933.290_T
Etanol absoluto ≥99.8%, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Etanol
Formula:
C₂H₅OH Pto. Ebullición: 78,3 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –117 °C |
Número MDL:
MFCD00003568 Núm. CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless liquid |
Assay (GC, on anhydrous basis) | min. 99.8 % |
Identity (IR) | Comply |
Residue after evaporation | max. 0.0003 % w/w |
Water (KF) | max. 0.05 % w/w |
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) | max. 5 pg/ml |