terc-Butil metil éter ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE, Metil terc-butil éter, Éter terc-butilmetílico
85932.290EA 79.3 EUR
85932.290 85932.320
terc-Butil metil éter ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
terc-Butil metil éter
Formula: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 55.2
Pto. de fusión: –108.6 °C
Pto. de inflamación: −28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008812
Núm. CAS: 1634-04-4
UN: 2398
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0005 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml
Peroxides (as H₂0₂) max. 0.0005 %